주요 문서
377783
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩555,205
₩555,205
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩555,205
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
335.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩555,205
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
powder, crystals or chunks
불순물
2% 1,1′-diheptyl-4,4′-bipyridinium dibromide
2% acetone
mp
125-128 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C17H23N2.BrH/c1-2-3-4-5-6-13-19-14-9-17(10-15-19)16-7-11-18-12-8-16;/h7-12,14-15H,2-6,13H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GBJHAEPTEZMDHU-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)