245739
4,4′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
99%
동의어(들):
2,2′-Bi(γ-picoline), 4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
99%
양식
solid
mp
169-174 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(c1)-c2cc(C)ccn2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable