분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
80-82 °C/65 mmHg (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h2-4H,1H3
InChI key
RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup