분석
97%
refractive index
n20/D 1.5409
bp
100-102 °C/10-11 mmHg
density
1.209 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cscc1OC
InChI
1S/C6H8O2S/c1-7-5-3-9-4-6(5)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106.7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.