주요 문서
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
97%
동의어(들):
L-Pyroglutaminol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
Beilstein:
80670
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
광학 활성
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
mp
79-80 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
InChI key
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids[1] and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)