주요 문서
728543
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol tert-butyldimethylsilyl ether
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(S)-(−)-α,α-Diphenylprolinol tert-butyldimethylsilyl ether, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsiloxy)diphenylmethyl]pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩839,710
₩839,710
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩839,710
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H33NOSi
CAS Number:
Molecular Weight:
367.60
Beilstein:
10368174
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩839,710
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥98.0%
작용기
phenyl
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H33NOSi/c1-22(2,3)26(4,5)25-23(21-17-12-18-24-21,19-13-8-6-9-14-19)20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,21,24H,12,17-18H2,1-5H3/t21-/m0/s1
InChI key
YJFSFDYMOMREQP-NRFANRHFSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)