주요 문서
363006
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩502,730
₩502,730
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩502,730
About This Item
Linear Formula:
CH3CO215NH4
CAS Number:
Molecular Weight:
78.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩502,730
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)