주요 문서
425443
Sigma-Aldrich
Benzamide-15N
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩305,312
₩305,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩305,312
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩305,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
125-128 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)