주요 문서
339709
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩170,114
₩170,114
예상 입고일2025년 7월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩170,114
About This Item
Linear Formula:
Ni(C5HF6O2)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
472.79 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩170,114
예상 입고일2025년 7월 17일세부사항
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ni]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Ni.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI key
OMCOVIODBHSWJG-SUXDNRKISA-L
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)