주요 문서
332003
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩54,912
₩54,912
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩54,912
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
176.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩54,912
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
98%
mp
97-99 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)