Nickel Catalysts
니켈 촉매는 탄소–탄소 결합이 형성되는 교차 커플링 반응에서 레이니(Raney) 니켈 촉매를 사용한 전자가 풍부한 탄소 결합의 환원에 이르기가지 다양한 합성 변형에서 중심 역할을 합니다. 이러한 니켈 촉매는 니켈(0), 니켈(II), 니켈(III) 및 니켈(IV)의 광범위한 산화 상태에 걸쳐 있습니다. 즉시 구매 가능한 니켈 촉매 유형은 알루미늄 니켈(Al Ni) 합금, 암모늄 니켈 수화물, Ni COD, Ni 할로겐화물(염화물, 브롬화물, 불화물 및 요오드화물), Ni 사이클로펜타디에닐, 니켈 금속, 니켈 아세틸아세토네이트(nickel acacs) 및 W.R. Grace and Company의 제품인 레이니(Raney) 니켈 촉매입니다.