주요 문서
339695
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩159,761
₩159,761
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩159,761
About This Item
Linear Formula:
Co(C5HF6O2)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
473.03 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩159,761
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
powder or crystals
solid
구성
Degree of hydration, 2-3
반응 적합성
core: cobalt
mp
197 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Co]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Co.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChI key
XPVNKVXSBTZRRC-SUXDNRKISA-L
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.