주요 문서
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
동의어(들):
Tetraethoxygermanium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩278,212
25 G
₩1,210,591
₩278,212
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩278,212
25 G
₩1,210,591
About This Item
Linear Formula:
Ge(OC2H5)4
CAS Number:
Molecular Weight:
252.88
Beilstein:
3661173
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩278,212
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.95% trace metals basis
양식
liquid
반응 적합성
core: germanium
reagent type: catalyst
불순물
≤0.01% Si
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sol-gel intermediate for optical fibers[1] and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.[2]
기타 정보
Contains toluene
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)