주요 문서
429961
Sigma-Aldrich
Triethylgermanium hydride
98%
동의어(들):
Triethylgermane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩212,135
₩212,135
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩212,135
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3GeH
CAS Number:
Molecular Weight:
160.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩212,135
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
반응 적합성
core: germanium
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
121-122 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC[GeH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Ge/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Triethylgermanium hydride (Ge(C2H5)3H) may be prepared by a three step process:
  • Ge(C2H5)3Br reacted with Na to yield Ge2(C2H5)6
  • Ge2(C2H5)6 treated with Li to form Ge(C2H5)3Li
  • ammonolysis of Ge(C2H5)3Li to give the end product, Ge(C2H5)3H. 1
애플리케이션
Reagent undergoes hydrogermylation with alkyl propiolates to give triethylgermylacrylates.[1]
포장
Packaged in glass bottles
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
46.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Journal of Organometallic Chemistry, 435, 257-257 (1992)
Theresia Ahrens et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(43), 17495-17507 (2016-11-02)
The reaction of the silyl complex [Rh{Si(OEt)