주요 문서
447641
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) isopropoxide
97%
동의어(들):
Germanium tetraisopropoxide, Isopropyl germanate(IV), Tetraisopropoxygermane, Tetraisopropoxygermanium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩368,547
₩368,547
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩368,547
About This Item
Linear Formula:
Ge(OCH(CH3)2)4
CAS Number:
Molecular Weight:
308.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩368,547
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
core: germanium
reagent type: catalyst
bp
167 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
InChI key
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)