주요 문서
33624
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid mono(dimethylamide)
≥99.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩83,535
₩83,535
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩83,535
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
385.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩83,535
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0%
광학 활성
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
mp
150-152 °C (dec.)
작용기
amide
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES string
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chiral acid useful for the resolution of amines
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)