분석
97%
mp
213-215 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
형광
λex 272 nm in methanol
λex 490; λem 514 (Reaction product)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2C(c3ccc(OC(C)=O)cc3Oc2c1)c4ccccc4C(O)=O
InChI
1S/C24H18O7/c1-13(25)29-15-7-9-19-21(11-15)31-22-12-16(30-14(2)26)8-10-20(22)23(19)17-5-3-4-6-18(17)24(27)28/h3-12,23H,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable