S3139
Sodium phosphate monobasic
BioReagent, for molecular biology, anhydrous, ≥98%
동의어(들):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
크기 선택
₩169,911
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
크기 선택
About This Item
₩169,911
예상 입고일2025년 1월 31일세부사항
추천 제품
Grade
anhydrous
for molecular biology
Quality Level
제품 라인
BioReagent
분석
≥98%
양식
solid
기술
activity assay: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
solubility
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤40 ppm
양이온 미량물
Fe: ≤30 ppm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
DNase, RNase and protease, none detected
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)