284785
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
98%
동의어(들):
Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
크기 선택
분석
98%
광학 활성
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
mp
152-154 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
유전자 정보
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3