추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
naproxen
제조업체/상표
USP
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Dexamethasone Compounded Oral Suspension
- Naproxen
- Naproxen Compounded Oral Suspension
- Naproxen Delayed-Release Tablets
- Naproxen Oral Suspension
- Naproxen Tablets
- Terazosin Tablets
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객