주요 문서
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Propanedioic-2-13C acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,289,050
₩1,289,050
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,289,050
About This Item
Linear Formula:
13CH2(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,289,050
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)