W346306
4-Methylpentanoic acid
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
4-Methylvaleric acid, 4-Methylpentanoic acid, Isocaproic acid
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
pungent; cheesy
SMILES string
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup