분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +2.4°, c = 2 in benzene
refractive index
n20/D 1.4457 (lit.)
bp
62 °C/40 mmHg (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
SMILES string
COC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI key
CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup