분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
mp
−2.2 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
InChI key
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup