분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
InChI key
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter