주요 문서
447986
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
97%
동의어(들):
(RS)-1-Butyn-3-ol, (±)-3-Butyn-2-ol, (±)-But-1-yn-3-ol, 1-Butyn-3-ol, 1-Methyl-2-propyn-1-ol, 1-Methylpropargyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butyne, 3-Methyl-1-propyn-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩173,159
100 ML
₩406,406
₩173,159
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩173,159
100 ML
₩406,406
About This Item
Linear Formula:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩173,159
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI key
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Calculation of the molecular ordering parameters of (?)-3-butyn-2-ol dissolved in an organic solution of poly (γ-benzyl-l-glutamate).
Lesot P, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(31), 5719-5724 (1997)
Vibrational Circular Dichroism within the polarizable continuum model: a theoretical evidence of conformation effects and hydrogen bonding for (S)-(-)-3-butyn-2-ol in CCl4 solution.
Cappelli C, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(51), 12331-12339 (2002)
Lipase-catalyzed kinetic resolution of 3-butyn-2-ol.
Nakamura K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(24), 4429-4439 (1998)
문서
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.