주요 문서
226858
Sigma-Aldrich
Silver(I) fluoride
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Argentous fluoride, Silver monofluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩74,095
5 G
₩209,598
25 G
₩699,843
₩74,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩74,095
5 G
₩209,598
25 G
₩699,843
About This Item
실험식(Hill 표기법):
AgF
CAS Number:
Molecular Weight:
126.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩74,095
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
≥300 °C (lit.)
density
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Preparation of bromoacetylenes from bulky, trialkylsilylacetylenes.[1] Also used in a palladium-catalyzed cross coupling of acetanilides with trialkoxysilanes.[2]
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
문서
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.