분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.590 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
density
1.371 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChI key
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F
Flash Point (°C)
90 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter