주요 문서
200921
Sigma-Aldrich
Silver(II) fluoride
≥98%
동의어(들):
Silver difluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩360,934
₩360,934
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩360,934
About This Item
실험식(Hill 표기법):
AgF2
CAS Number:
Molecular Weight:
145.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
≥98%
양식:
powder
₩360,934
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
mp
690 °C (lit.)
density
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Silver (II) fluoride may be used for selective fluorination of carbon-hydrogen bond in pyridines and diazines. [1]
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Selective CH fluorination of pyridines and diazines inspired by a classic amination reaction.
Fier PS & Hartwig JF.
Science, 342.6161, 956-960 (2013)
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.