주요 문서
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 G
₩301,151
₩301,151
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 G
₩301,151
About This Item
실험식(Hill 표기법):
I2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
360.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩301,151
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥99.98% trace metals basis
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
불순물
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
density
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)