주요 문서
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
동의어(들):
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 G
₩235,988
₩235,988
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
2 G
₩235,988
About This Item
실험식(Hill 표기법):
I2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
360.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩235,988
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
350 °C (dec.) (lit.)
density
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)