주요 문서
197823
Sigma-Aldrich
10-Camphorsulfonic acid sodium salt
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NaO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
254.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
286-288 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)