분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
mp
250 °C (dec.) (lit.)
작용기
ketone
sulfonic acid
SMILES string
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
InChI key
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable