주요 문서
8.40094
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
for synthesis
동의어(들):
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩221,778
₩221,778
예상 입고일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩221,778
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
232.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
252-817-9
NACRES:
NA.22
₩221,778
예상 입고일2025년 4월 10일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
pH
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
mp
193-196 °C (decomposes)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C[C@@]21C(C(CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
InChI key
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): -23.0 - -21.0 °
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable