분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
InChI key
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup