주요 문서
278866
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
동의어(들):
3-Furaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩133,574
₩133,574
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩133,574
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.08
Beilstein:
105852
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩133,574
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI key
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3-Furancarboxaldehyde undergoes photochemical reaction with benzaldehyde to yield oxetane derivatives[1].
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maurizio D'Auria et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 9(8), 1134-1138 (2010-06-22)
The photochemical reaction of 2-substituted heterocyclic aldehydes with furan gave the corresponding exo oxetane derivatives through the excited triplet state. However, in situ the oxetane derivatives were converted through a metathesis reaction into the corresponding Z,E-butadienyl formate derivatives. On the