주요 문서
T32654
Sigma-Aldrich
2-Thiophenemethanol
98%
동의어(들):
2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thienyl carbinol, Thenyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩123,526
100 G
₩411,177
₩123,526
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩123,526
100 G
₩411,177
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
Beilstein:
383595
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩123,526
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.564 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI key
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1628, 461475-461475 (2020-08-22)
For successful profiling of aroma carriers in food samples, a highly efficient extraction method is mandatory. A two-step stir bar sorptive extraction (SBSE) approach, namely fractionated SBSE (Fr-SBSE), was developed to improve both the organoleptic and the chemical identification of