문서
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
동의어(들):
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8O5
CAS Number:
Molecular Weight:
184.15
Beilstein:
152468
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
bp
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup