167703
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
97%
동의어(들):
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter