PAT: 바이오제약 공정의 품질 향상
실시간 모니터링/제어 실행
공정 분석 기술(PAT)을 이용해 공정을 실시간으로 모니터링하고 제어하면 바이오제약 제조 시 품질을 높일 수 있습니다. 이 기술이 분석 기구에 적용되면 재료와 장비의 가변성에 대응할 만한 제조 공정을 개발할 수 있게 됩니다. 주요 품질 특성(CQA)에 영향을 미치는 주요 공정 매개변수(CPP, critical process parameter)가 확인되면 CPP를 모니터링/제어할 만한 분석법을 채택하여 해당 매개변수를 원하는 설계 공간 내에서 유지 관리해야 합니다. 이 방법을 쓰면 공정 종료 시 생성물 검사에만 의존할 일이 없으며, 그 대신 설계 기반 품질(QbD, quality by design) 원칙을 공정에 적용할 수 있습니다.
인라인 & 실시간 라만 모니터링
라만 분광법은 PAT 실행 시 사용되는 여러 기구 중 하나입니다. 이 기법을 이용하면 화학적 구성 및 분자 구조를 파괴적이지 않으면서도 재현 가능하게 측정할 수 있으며, 이에 따라 분해, 불안정성 또는 검체 준비로 인한 화학적 정보의 소실 위험이 사라지게 됩니다. 예컨대 이 기법을 이용하면 포도당, 젖산, 세포 밀도, 암모늄 등 세포 배양 CPP는 물론 단백질 역가, 글리코실화, 응집 등의 CQA까지 모니터링할 수 있습니다. 분석은 탐침을 널리 사용되는 기타 센서들과 함께 공정에 삽입함으로써 실행됩니다. 이로써 공정에 대한 실시간 모니터링 및 자동화가 가능해지고, 분석을 위해 품질 관리(QC) 실험실로 보낼 검체를 채취할 필요도 없어집니다.
라만 분광법은 세포 배양 다중검사 분석기, 세포 생존성 분석기 또는 HPLC 등 기존 오프라인(off-line) 분석법과 비교했을 때, 업스트림(USP)/다운스트림(DSP) 공정 양쪽에 대해 다음과 같이 뚜렷한 장점을 보여줍니다.
- 탐침 하나로 여러 가지 특성의 모니터링 가능
- 세포 배양 증식 과정에서 자동 공급 전략 실행 가능
- 단일 스펙트럼에서 모든 화학적/생물학적 정보 수집 가능
- 실시간 정위치 측정치 확인 가능
- 비파괴적 분석 가능
- 인라인(in-line) 탐침을 이용한 간편한 실행
바이오공정 산업용으로 특수 설계된 ProCellics™ 라만 분석기는 사용하기 쉬운 공정 분석 기술(PAT) 플랫폼으로, 공정의 개발부터 제조까지 아우르는 USP/DSP 바이오공정을 인라인 및 실시간으로 모니터링할 때 사용합니다.
이 플랫폼은 공정에 대한 이해도를 높여주고 자동 공정 제어 전략을 실행할 수 있게 해 줍니다. 또한 수동 검체 추출에 비해 시간 절약에 유용하고, 작업자의 유연성을 향상시키며, 오염 위험 및 배치 오류를 줄이기까지 합니다.
ProCellics™ 라만 분석기는 공정의 개발부터 제조에 이르기까지 다양한 모니터링 요건을 충족할 수 있도록 다음 2가지 구성(제조 요건에 맞게 전반적으로 변형 가능)으로 제공됩니다.
단일 채널 유닛을 사용하면 단일 탐침으로 배양물을 모니터링할 수 있습니다. 패키지에는 785 nm 레이저가 탑재된 베이스 유닛, 탐침 1개, 부속품, 그리고 Bio4C® PAT 라만 소프트웨어가 탑재된 일체형 컴퓨터가 포함됩니다.
다중 채널 유닛을 사용하면 동일한 시스템 사용 면적 내에서 배양물을 최대 4종까지 동시에 모니터링할 수 있습니다. 패키지에는 785 nm 레이저가 탑재된 베이스 유닛, 탐침 4개가 탑재된 다중 채널 유닛, 부속품, 그리고 Bio4C® PAT 라만 소프트웨어가 탑재된 일체형 컴퓨터가 포함됩니다.
광 간섭의 영향을 상쇄하기 위해 고급 탐침 튜브(특수한 소프트웨어 기능이 결합)를 사용할 수도 있습니다. 이 장비를 사용하면 바이오리액터를 광선으로부터 차단할 필요가 없습니다.
이 장비는 각종 유닛 작업을 통틀어 라만 기술의 확장성을 더욱 강화합니다. 이로써 일회용 시스템에서 다회용 시스템으로, 그리고 공정의 개발부터 제조까지의 다양한 규모를 원활하게 전환할 수 있게 됩니다.
관련 카테고리
자사의 기성품 및 맞춤형 바이오프로세싱 세포 배양 배지(CCM) 제품은 업스트림 mAb, 백신, 유전자/세포 치료 공정의 생산성을 향상시킵니다.
벤치 스케일(2 mL 및 3 L), 파일럿, 임상적...(이하 생략)...등이 포함된 Mobius® 바이오리액터 제품군
Merck 세포 유지 용액으로 관류된 시드 트레인의 효율성을 높이세요. 실시간 모니터링 및 제어.
관련 자료
- Datasheet: ProCellics™ Raman Analyzer with Bio4C® PAT Raman Software
Specifically designed for the bioprocessing industry, ProCellics™ Raman Analyzer with Bio4C® PAT Raman Software enables you to perform in-line and real-time measurement of CPPs and CQAs, from process development to manufacturing.
- Article: Seamless Integration of Glucose Control in CHO Culture Using Raman Spectroscopy
Discover opportunities of a Raman PAT platform for feedback control loop in CHO cell culture, enabling stable glucose levels without manual intervention.
- Application Note: In-line Real-time Monitoring of CHO Cell Culture Process Parameters Using Raman Spectroscopy
Cell culture processes are complex and highly variable and yet only a handful of key parameters such as temperature, pH, and dissolved oxygen (DO) are typically controlled in real time.
- Application Note: Implementation of Raman Spectroscopy for In-line Monitoring of CPPs of CHO Cell Perfusion Cultures
This application note introduces a case study for the implementation of a Raman spectroscopy soft-sensor for in-line and real-time monitoring of critical process parameters (CPP) in mammalian perfusion cell cultures.
- Application Note: Seamless Integration of Glucose Control Using Raman Spectroscopy in CHO Cell Cultures
Process analytical technology (PAT) and quality by design (QbD) are used in the biopharmaceutical industry to ensure quality is designed into a process and to achieve innovative quality improvements.
- Article: Influence of Cell Specific Parameters in a Dielectric Spectroscopy Conversion Model Used to Monitor Viable Cell Density in Bioreactors
In the biopharmaceutical industry, the use of mammalian cells to produce therapeutic proteins is becoming increasingly widespread. Monitoring of these cultures via different analysis techniques is essential to ensure a good quality product while respecting good manufacturing practice (GMP) regulations.
관련 웨비나
관류 시 CPP 및 CQA 모니터링을 위한 라만 분광법 이용.
라만 분광법을 이용하여 세포 배양 배지 준비에 대한 품질 관리를 실시할 수 있는 가능성에 대해 알아보세요.
업스트림 바이오공정에서 고품질의 공정 데이터에 대한 접근 속도를 높이기 위한 자동 무균 검체 채취 이용.
바이오공정에서 항체 응집 수치를 모니터링하고 제어할 수 있는 온라인(on-line) HPLC의 효용에 대해 알아보세요.
BioContinuum™ 플랫폼: 미래의 바이오제조 시설의 조력자!