PAT: 바이오제약 공정의 품질 향상
실시간 모니터링/제어 실행
공정 분석 기술(PAT)을 이용해 공정을 실시간으로 모니터링하고 제어하면 바이오제약 제조 시 품질을 높일 수 있습니다. 이 기술이 분석 기구에 적용되면 재료와 장비의 가변성에 대응할 만한 제조 공정을 개발할 수 있게 됩니다. 주요 품질 특성(CQA)에 영향을 미치는 주요 공정 매개변수(CPP, critical process parameter)가 확인되면 CPP를 모니터링/제어할 만한 분석법을 채택하여 해당 매개변수를 원하는 설계 공간 내에서 유지 관리해야 합니다. 이 방법을 쓰면 공정 종료 시 생성물 검사에만 의존할 일이 없으며, 그 대신 설계 기반 품질(QbD, quality by design) 원칙을 공정에 적용할 수 있습니다.
무균 검체추출 자동화
자동 무균 검체 추출은 세포 배양 검체를 채취할 때 유의미한 장점들을 보여준다는 점에서 업스트림 공정(USP) 개발에 특히 적합합니다. 다만 이 기법은 다운스트림 공정(DSP) 및 미생물 발효 시에도 사용 가능합니다.
공정 개발 시 적용되는 자동 무균 검체 추출의 이점들은 엄청납니다. 이 PAT 기법을 이용하면 수동 중재 없이도 검체를 그 원천으로부터 추출할 수 있고, 분석 또는 보관 목적으로 검체를 직접 이송함으로써 폐쇄적인 멸균 검체 추출 환경을 유지할 수 있습니다. 자동 무균 검체 추출은 애그노스틱 기법이자 설계에 따른 모듈 기법으로, 시행 시 유연한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 이 기술을 다른 PAT 기술(예: 라만 분광법)과 동시에 사용해서 데이터 중심 모형의 교정 및 검증을 향상시킬 수도 있습니다.
현행 오프라인(off-line) 검체 추출 절차 및 분석 절차와 비교했을 때, 자동 무균 검체 추출은 다음과 같이 뚜렷한 장점이 있습니다.
- 검체원의 오염 위험 경감
- 공정 대표 데이터 포인트의 발생 빈도 및 확보 횟수 증가
- 실험부터 분석 행위까지의 소요 시간 심화
- 검체 탈착 중단 시간 및 검사와 관련 있는 불변성 건수 최소화
- 공정과 관련하여 핵심적인 결정을 내리기 위한 실험 횟수 감소
MAST® 자동 검체 추출 솔루션은 애그노스틱 기법이자 용도가 다양한 무균 자동 검체 추출 솔루션으로 수동 중재 없이도 다양한 원천의 검체를 직접 채취하고, 전송하고, 분석할 수 있어, 사용자가 더 많은 시간 동안 다른 부가 가치 작업을 수행하게 해 줍니다.
관련 카테고리
자사의 기성품 및 맞춤형 바이오프로세싱 세포 배양 배지(CCM) 제품은 업스트림 mAb, 백신, 유전자/세포 치료 공정의 생산성을 향상시킵니다.
벤치 스케일(2 mL 및 3 L), 파일럿, 임상적...(이하 생략)...등이 포함된 Mobius® 바이오리액터 제품군
관류 공정에서 Cellicon® 세포 유지 용액으로 세포 밀도를 높일 수 있습니다.
관련 웨비나
관류 시 라만 분광법을 이용한 CPP 및 CQA 모니터링에 관한 웨비나입니다.
라만 분광법을 이용하여 세포 배양 배지 준비에 대한 품질 관리를 실시하는 방법에 관한 웨비나입니다.
업스트림 바이오공정에서 고품질의 공정 데이터에 대한 접근 속도를 높이기 위한 자동 무균 검체 채취 이용에 관한 웨비나입니다.
업스트림 바이오공정에서 고품질의 공정 데이터에 대한 접근 속도를 높이기 위한 자동 무균 검체 채취 이용에 관한 웨비나입니다.
관련 자료
- Datasheet: MAST® Autosampling Solution
The MAST® Autosampling Solution is a versatile & modality-agnostic aseptic autosampling solution for reliable on-line and near real-time sample analysis.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
BioContinuum™ 플랫폼: 미래의 바이오제조 시설의 조력자!