PCR을 단 15분 만에!
초고속의 정확도가 높은 PCR용
KOD One™ PCR 마스터 믹스
KOD One™ PCR 마스터 믹스
KOD One™ PCR 마스터 믹스는 초고속 PCR을 위한 올바른 선택입니다. 이 제품은 높은 정확도의 폴리머아제들 중에서 가장 빠른 elongation 속도를 제공하면서도 수율과 특이성을 저하시키지 않습니다. 편리하게 사전 혼합되어 있어 바로 사용할 수 있는 이 솔루션은 kb당 최대 5초의 elongation 속도Taq DNA 중합효소보다 약 80배 더 높은 정확도를 자랑합니다. 또한, 다루기 쉬운 이 마스터 믹스는 원시 샘플로부터 직접 증폭하고 우라실과 이노신을 포함하는 프라이머를 사용하여 PCR 워크플로우에 용이하게 적용될 수 있습니다. KOD One™ PCR 마스터 믹스를 선택하여 확신을 가지고 효율적으로 시료를 증폭하세요.
이점
KOD One™ PCR 마스터 믹스 제제는 다음과 같은 고급 기능을 제공합니다.
- 바로 사용 가능
- 증가된 유연성
- 높은 정확도
- 높은 효율성
- 원시 샘플 PCR
- 높은 특이성
- 이노신(dI) 및 우라실(dU)을 포함한 프라이머
적용 분야
이 제품은 다음과 같은 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.
- DNA/cDNA 증폭
- 직접 PCR
- 콜로니 PCR
- NGS 라이브러리 증폭
- 특정 부위의 돌연변이를 검출하기 위한 PCR 증폭
제품 | Q5® Hot Start High-Fidelity 2X 마스터 믹스 | Phire Hot Start II PCR 마스터 믹스 | Platinum™ SuperFi PCR 마스터 믹스 | VELOCITY DNA 중합효소 | KOD One™ PCR 마스터 믹스 |
---|---|---|---|---|---|
카탈로그 번호 | M0494S/M0494L (100/500 rxns) | F125S/F125L (220/1000 rxns) | 12351010/12351050 (100/500 rxns) | BIO-21098/BIO-21099 (125/250 reactions) | KMM-101NV/KMM-201NV |
Hot start 제제 | 압타머 기반 | 어피바디(affibody) 비활성화 방식 | 항체 비활성화 방식 | 핫스타트 효소가 아님 | 항체 비활성화 방식 |
타겟 크기 | 최대 20 kb | 최대 7.5 kb | 최대 20 kb | 최대 30 kb | 최대 40 kb |
정확도 vs Taq | Taq의 약 280배 | Taq의 2배 | Taq의 300배 이상 | Taq의 50배 | Taq의 80배 |
Elongation 속도 | 20~30 sec/kb(복잡한 템플릿의 경우), 10 sec/kb(단순한 템플릿의 경우) | 10~15 sec/kb | 15~30 sec/kb | 5 kb 이하인 경우 15 sec/kb, 최대 10 kb 타겟의 경우 30 sec/kb | 1 kb 미만인 경우 1 sec/kb, 10 kb 미만인 경우 5 sec/kb, 약 10 kb인 경우 10 sec/kb |
Network error: Failed to fetch
블랑코 라고 솔리스(Blanco Lago Solis)
박사과정 학생
소속: 제네바대학교(University of Geneva)
분야: 학계/대학
"Phusion이나 Q5를 사용하여 이전의 4시간 30분과 비교하여 2시간 15분 만에 14 kb 절편을 증폭하는 데 성공했습니다."
KOD One™ PCR 마스터 믹스
마리아 크리스티나 감베타(Maria Cristina Gambetta)
조교수
소속: 로잔대학교(University of Lausanne)
분야: 학계/대학
"너무나 조급한 상황이었습니다. 주변에 물어보고 다닌 결과, 나중에 돌려주겠다는 약속을 하고 KOD One™ 마스터 믹스 소량을 받았습니다. 마스터 믹스는 정말 효과적이었습니다! 정말이지 기적의 중합효소인 것 같습니다. 실험을 급하게 진행해야 할 때 시간을 아끼기 위해 마스터 믹스를 주문했습니다."
검토일: 2021년 12월 16일
KOD One™ PCR 마스터 믹스
마이클 타슈너(Michael Taschner) 박사
선임 과학자
소속: 로잔대학교(University of Lausanne)
분야: 학계/대학
"테스트를 위해 KOD One™ PCR 마스터 믹스 무료 샘플을 받았습니다. 복잡한 템플릿에서 수행된 PCR의 속도, 진행도, 정확성에 무척 놀랐습니다. 과거에 사용한 다른 제품들은 'Quick-and-dirty' 효모 유전체 DNA([Lōoke et al, BioTechniques, 2011]에 따라 정제됨로부터 12 kb 이상인 제품을 이렇게 기록적인 시간 내에 증폭시키지 못했습니다. 어려운 PCR 케이스에 대해서 이 제품을 적극 추천합니다."
검토일: 2021년 12월 17일
KOD One™ PCR 마스터 믹스