Merck
ビグリカン
ビグリカンは200~350 kDaのプロテオグリカンで、45 kDaのコアタンパク質と2本のコンドロイチン硫酸/デルマタン硫酸グリコサミノグリカン鎖から成ります。ビグリカンはTGF-βと結合し、3 mM未満の低イオン強度リン酸緩衝液中ではI型コラーゲンとも結合しますが、イオン強度がこれより高くなると結合することはありません。ビグリカンは、濃度4~20 mg/mLにおいて破骨細胞増殖に対するTGF-βの阻害効果を増強させ、また、濃度17~21 mg/mLにおいてCHO細胞とフィブロネクチンとの結合を50%阻害します。
ビグリカン