石油精製工場の労働者は、日常のサンプリング作業とメンテナンス作業、大規模なバルク施設からの放出、パイプラインの漏れによってBTEX(ベンゼン・トルエン・エチルベンゼン・キシレン)やその他の揮発性有機化合物(VOC)にばく露するリスクにさらされています。環境中にBTEX汚染が発生する主な原因は、地下貯蔵タンクから土壌と地下水源への漏れです。BTEXは、空気中で自由に動く場合や土壌粒子に付着した場合に揮発(蒸発)プロセスによって環境に放出されます。また、水に溶解することもあります。例えば、車の燃料タンクを満タンにしたときに燃料のにおいがしたら、BTEXが揮発しています。
ばく露経路には、汚染した水源からの摂取、吸入、皮膚からの吸収などがあります。ばく露したときによく見られる症状は、皮膚と感覚器の炎症、中枢神経系の機能減退、呼吸問題などです。深刻なばく露や長時間にわたるばく露は、腎臓、肝臓、および血液系の障害につながることがあります。ベンゼンは、骨髄性白血病を起こすことがあるヒト発がん物質として特定されています。
ばく露限界 | |
---|---|
汚染物質/ 機関 | ばく露限界 |
ベンゼン | |
OSHA(PEL) | 一般産業:1 ppm TWAと5 ppm STEL、0.5 ppm作用レベル 建設業界:1 ppm TWAと5 ppm STEL、 0.5 ppm作用レベル 海運業界:1 ppm TWAと5 ppm STEL、0.5 ppm作用レベル |
ACGIH(TLV) | 0.5 ppm TWA、2.5 ppm STEL、 皮膚、確認済みヒト発がん性物質 |
NIOSH(REL) | 0.1 ppm TWA、1 ppm STEL |
NIOSH(IDHL) | 800 ppm |
トルエン | |
OSHA(PEL) | 一般産業:200 ppm(750 mg/m³)TWA、300 ppm最高限度 建設業界:200 ppm(750 mg/m³)TWA 海運業界:200 ppm(750 mg/m³)TWA、100 ppm 皮膚TWA |
ACGIH(TLV) | 50 ppm(188 mg/m³)TWA、皮膚、非ヒト発がん性物質 |
NIOSH(REL) | 100 ppm(375 mg/m³)TWA、150 ppm(560 mg/m³)STEL |
NIOSH(IDHL) | 500 ppm |
キシレン(o-、p-、m-異性体) | |
OSHA(PEL) | 一般産業:100 ppm(435 mg/m³)TWA 建設業界:100 ppm(435 mg/m³)TWA 海運業界:100 ppm(435 mg/m³)TWA |
ACGIH(TLV) | 100 ppm(434 mg/m³)TWA、150 ppm(651 mg/m³)STEL、非ヒト発がん性物質 |
NIOSH(REL) | 100 ppm(435 mg/m³)TWA、150 ppm(655 mg/m³)STEL |
NIOSH(IDHL) | 900 ppm |
石油蒸留留分(ナフサ) | |
OSHA(PEL) | 一般産業:500 ppm、(2000 mg/m³)TWA 建設業界:ガソリンおよび/または石油蒸留物これらの材料は組成が大きく異なるため、これらすべての種類の材料に単一のTLVを適用することはできません。適切なTLVを得るには、ベンゼン、その他の芳香族、添加物の含有量を測定する必要があります。 海運業界:ガソリンおよび/または石油蒸留物これらの材料は組成が大きく異なるため、これらすべての種類の材料に単一のTLVを適用することはできません。適切なTLVを得るには、ベンゼン、その他の芳香族、添加物の含有量を測定する必要があります。 |
ACGIH(TLV) | 100 ppm(434 mg/m³)TWA、150 ppm(651 mg/m³)STEL、非ヒト発がん性物質 |
NIOSH(REL) | 350 mg/m³ TWA、1800 mg/m³最高限度(15分) |
NIOSH(IDHL) | 1,101 ppm(LEL) |
2-ブトキシエタノール | |
OSHA(PEL) | 一般産業:50 ppm(240 mg/m³)TWA、皮膚 建設業界:50 ppm(240 mg/m³)TWA、皮膚 海運業界:50 ppm(240 mg/m³)TWA、皮膚 |
ACGIH(TLV) | 20 ppm、付録A3 - 動物への発がん性は確認されたが、ヒトへの関連性は不明 |
NIOSH(REL) | 5 ppm(24 mg/m³)TWA |
NIOSH(IDHL) | 700 ppm |
エチルベンゼン | |
OSHA(PEL) | 一般産業:100 ppm(435 mg/m³)TWA 海運業界:100 ppm(435 mg/m³)TWA |
ACGIH(TLV) | 100 ppm TWA、125 ppm STEL、確認済みの動物発がん性物質 |
NIOSH(REL) | 100 ppm(435 mg/m³)TWA、125 ppm(545 mg/m³)STEL、確認済みの動物発がん性物質 |
NIOSH(IDHL) | 800 ppm |
(TWA = 時間加重平均、TLV=閾値、STEL = 短時間ばく露限界、MCL = 最大汚染限界、PEL = 個人ばく露限界、REL = 推奨ばく露限界、IDHL = 生命と健康に直ちに危険な濃度、LEL = 致死ばく露限界) |
参考文献 |
---|
OSHA Benzene Standard (29 CFR 1910.1028) |
エアーサンプリング媒体 | ||
---|---|---|
対象となる汚染物質 | サンプリング法 | |
揮発性有機物 | 捕集管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) パッシブサンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130) | |
ベンゼン | 吸着管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) 受動的サンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130) | |
石油蒸留物 | 捕集管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) | |
2-ブトキシエタノール | 捕集管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) パッシブサンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130) | |
トルエン | 吸着管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) 受動的サンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130/RAD145) | |
キシレン/エチルベンゼン | 吸着管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) 受動的サンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130/RAD145) | |
ベンゼン | 吸着管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) パッシブサンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130) 受動的サンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130/RAD145) | |
プロピレングリコール | OSHA Versatile Sampler – OVS-7(特注-要問い合わせ) | |
ポータブルGCによるベンゼン | 捕集管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) パッシブサンプリング – Radiello®BTEX/VOC(製品番号RAD130) | |
ベンゼン可溶性画分と全微粒子(アスファルト煙) | フィルター – PTFE、5 mm、37 mm(製品番号23383)、カセット(製品番号23370-U)、サポートパッド(製品番号23385) | |
有機蒸気 | 捕集管 – ヤシガラ活性炭、ORBO™-32S(製品番号20267-U) パッシブサンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130) | |
揮発性有機化合物(VOC) | 加熱脱着チューブ パッシブサンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD145) | |
室内空気での有毒有機化合物 | 加熱脱着チューブ パッシブサンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130/RAD145) | |
極性および無極性VOC、アルデヒドを選択 | 吸着管 - 溶媒脱着チューブとDNPHチューブ、 加熱脱着チューブ 受動的サンプリング – Radiello® BTEX/VOC(製品番号RAD130/RAD145) ORBO-65P(製品番号20029-U) |