Merck
DMEM(ダルベッコ改変イーグル培地)
画像は、赤い液体「Tetramethylrhodamine Ethylene Diamine」が入った5本の同じ角型のボトルで、それぞれに白黒のジグザグ模様入りのキャップが付いている。
DMEM(ダルベッコ改変イーグル培地)は、多くの接着細胞に最も幅広く適した細胞および組織培養用合成培地の一つです。これには哺乳類細胞用、昆虫細胞用、植物細胞用が含まれます。元のイーグル培地は1950年代に開発され、ニワトリ細胞培養用に調製されました。一方、ダルベッコ改変培地は、一部のアミノ酸とビタミン含量が元のイーグル培地の最大4倍に増量されるように添加剤が強化された培地です。 
DMEMは、細胞培養において初代細胞、幹細胞、形質転換細胞などの異なる細胞種の増殖をサポートする培地として用いられています。改変タイプのDMEMは、創薬、組織工学、細胞シグナル伝達経路研究などのさまざまな研究アプリケーション用にも使用できます。 
タンパク質、脂質または成長因子のような必須栄養素が欠けているため、DMEM自体は完全培地ではありません。したがって、培養における完全でバランスのとれた細胞増殖環境を提供するには、ウシ胎児血清(FBS)、アミノ酸、その他の栄養素など、他の成分を添加しなければなりません。
私たちの製品には、さまざまなグルコース濃度に加えて、L-グルタミン含有および不含の組成もあります。エストロゲン感受性アプリケーション用にpH指示薬のフェノールレッドを含まない製品、すぐに使える便利な液体培地や保管が簡単で使用期限の長い経済的な粉末培地など、幅広く取り揃えています。
製品
関連性で並べ替え
1~20/43を表示
表示を変更する
1~20/43を表示
比較する
製品番号
製品名
製品内容
価格
1~20/43を表示しました。
ページ 1 3
1 / 3 ページ
DMEM – 高グルコース vs. 低グルコース 
DMEMには、培養の対象となる細胞の特定のニーズおよび実験作業の目標に応じて、さまざまな組成があります。最初の培地は、低濃度(1 g/L)のグルコースを添加した組成で、高濃度のグルコースが存在すると培地中で発育できない高グルコース感受性の増殖細胞に適しています。一方、高グルコースDMEMには4.5 g/Lのグルコースが含まれ、通常、最適な増殖のためには高濃度のグルコースを必要とする細胞の培養に用いられています。
無血清培地
血清は多数の細胞培養培地に含まれる成分であり、多くの場合、ホルモン、成長因子、その他の成長や増殖に必要な栄養素の培地への添加に用いられています。しかし、血清には実験結果の邪魔となりうる不純物や汚染物質が含まれることがあり、その使用には倫理的な懸念が生じる可能性があります。 
無血清培地は、動物血清またはその他の動物由来成分を含まないよう調製されています。この培地は、培養における細胞の成長や増殖をサポートする適切な栄養素やホルモンを含む組成で構成されています。 
細胞培養に無血清培地を使用することの利点として、生産性が上がること、一貫性が高まること、精製および下流の処理が楽になることが挙げられます。無血清培地は、特定の細胞種用の成長因子や研究目標を個別に組み合わせて調製することもできます。この培地は、組換えタンパク質の産生、細胞の増殖・分化の研究、細胞シグナル伝達経路の検討、ウイルスワクチン製造、および創薬や薬剤開発など、幅広い細胞培養アプリケーションに適しています。
そのような無血清培地の一つがDMEM/F-12培地であり、MDCK、グリア細胞、線維芽細胞、ヒト内皮細胞、ラット線維芽細胞を含む哺乳類細胞の増殖に用いられます。DMEMには高濃度のアミノ酸、グルコース、ビタミンが含まれ、F12培地には亜鉛、プトレシン、ヒポキサンチン、チミジンが含まれています。緩衝機能の低下を補うために、FBSおよびHEPESのような緩衝液を添加することができます。
フェノールレッド含有および非含有DMEM
フェノールレッドは、pHの変化に伴い色が変化するpH指示薬であり、一般に0.01~0.03%の濃度でDMEMに添加されます。培地pHのモニタリングに有用であり、これにより細胞の増殖や代謝において適切な範囲内を維持していることを確認できます。
細胞の中にはフェノールレッドに感受性のものや培地中にフェノールレッドが存在すると影響を受けるものもあるため、フェノールレッドを含まないDMEMもあります。タンパク質解析または遺伝子発現解析のような下流のアプリケーションでは、培地中のフェノールレッドの存在が邪魔する可能性があります。蛍光顕微鏡などのイメージング技術についても、フェノールレッドを含まないDMEMの使用が正確な結果を得るために不可欠です。フェノールレッドは可視スペクトル光を吸収するため、これらの技術が正確でなくなる可能性があります。フェノールレッド含有DMEMとフェノールレッド非含有DMEMのどちらを選択するかは、培養の対象となる細胞の特定のニーズや要件、および実験作業の目標によって異なります。