クロマトグラフィー用シリンジフィルター
私たちは、クロマトグラフィー用シリンジフィルターの主要ブランドである、Millex®とWhatman®(日本国内取扱いなし)のシリンジフィルターを取り扱っています。幅広い用途に対応したさまざまなメンブレンとハウジングをご利用できます。
クロマトグラフィー用シリンジフィルター選択ガイド
クロマトグラフィーサンプルに粒子が存在すると、システム内部で圧力が発生し、機器がシャットダウンする可能性があります。このことは、粒子充填カラムのサイズが小さく、チューブが小口径であるUHPLCの場合に特に当てはまります。用途にかかわらず、この潜在的な問題は、サンプルをろ過することによって簡単に解消できます。
用途別推奨製品
HPLC用シリンジフィルター
UPLC®/UHPLC用シリンジフィルター
イオンクロマトグラフィー/IC用シリンジフィルター