- FLAG®ペプチドタグとは? タンパク質の単離・精製への使用方法は?
- 免疫沈降の技術概要
- M2アフィニティーゲルを使用したFLAG®融合タンパク質の免疫沈降(IP)のためのプロトコル
- 少量のFLAG®融合タンパク質の精製
免疫沈降(IP)は、FLAG®ペプチドタグに融合したタンパク質の効率的で高収量な単離・精製法として使用できます。免疫沈降は、アガロースレジンに特異性の高いモノクローナル抗体を共有結合した、ANTI-FLAG®M2アフィニティーゲルでおこないます。アフィニティーレジンは、予備的な条件検討をおこなわずとも、FLAG®-タグ付きタンパク質の効率的な結合が可能です。免疫沈降したFLAG®タグ付き融合タンパク質は、酸性条件下、もしくはFLAG® ペプチドとの競合によって、レジンから効率的に溶出できます。免疫沈降により得られたタンパク質は、サイズ、翻訳後修飾、電気泳動時のゲル相互作用の分析や活性試験にも使用することができます。
FLAG®ペプチドタグとは? タンパク質の単離・精製への使用方法は?
FLAG® ペプチドは、タンパク質の検出・精製に使用されるマーカーペプチドです。FLAG® タグペプチドは、免疫原性を最大化した8個のアミノ酸(DYKDDDDK)で構成されています。このため、FLAG® 配列に対し生成された高アフィニティーモノクローナル抗体を用いて、FLAG® ペプチドを含むタンパク質を検出・単離することができます。遺伝子組換え技術を用いて、FLAG®マーカーペプチドをタンパク質のN末端、C末端、またはN末端メチオニン残基(Met-FLAG™)に付加したり、タンパク質内部に挿入することができます。
免疫沈降の技術概要
免疫沈降は、以下のステップおよび中間生成体で構成されています。細胞溶解、特異的抗原の抗体への結合、抗体‐抗原複合体、沈降、沈殿物洗浄、免疫複合体からの抗原の解離。
架橋4%アガロースビーズにM2モノクローナル抗体を共有結合させたM2アフィニティーゲルによるFLAG® 融合タンパク質の免疫沈降(IP)のためのプロトコル
EZ view red 抗FLAG M2アフィニティーゲル F2426、またはAnti-FLAG® M2アフィニティーゲル A2220を使用します。
少量のFLAG® 融合タンパク質の精製
注記:免疫沈降には2つのコントロールをおくことが推奨されています
- ポジティブコントロール(FLAG-BAP™ 融合タンパク質、アミノ末端 P7582、カルボキシ末端P7457 またはMet-FLAG-BAP™ 融合タンパク質 P5975など)
- ネガティブコントロール(タンパク質を含まないブランク)
a) 完全に懸濁されるまでアフィニティーゲルビーズを慎重に混和します。広径ピペットチップまたは通常のピペットチップの先端を1 mm切り落としたものを使用して、50%スラリー40 μLを1.5 mLマイクロチューブに速やかに分注します(充てんゲル容量20 μL)。
b) 洗浄/ビーズを平衡化:TBS(50 mM Tris HCl、150 mM NaCl、pH 7.4)500 μLを添加してボルテックスした後に、30~60秒、5,000~8,200 x gで遠心分離します。ビーズを乱さないよう注意して上清を除去します。
c) 上記のとおり、再度洗浄します。サンプル添加の準備ができるまでチューブを氷上に静置します。注記:複数の免疫沈降サンプルを同時に処理する場合、必要なレジン量をまとめて洗浄することも可能です。各々の洗浄は、総充てんゲル容量の20倍以上の量のTBSを用いておこないます。洗浄後、レジンを必要なサンプル数に分注することもできます。
d) サンプルの調製:
- 遠心分離により細胞ライセートを清澄化します(14,000 x g、10~15分、2~4℃)。
- 必要なライセートの量を算出します。必要量は、トランスフェクションした細胞でのFLAG®融合タンパク質の発現レベルにより変わります。
e) 結合:細胞ライセート200~1,000 μLを添加します(必要に応じて、溶解バッファーを追加して総量1 mLにします[50 mM Tris HCl、pH 7.4、150 mM NaCl、1 mM EDTA、1% Triton® X-100])。注記:ライセート容量は、トランスフェクションした細胞でのFLAG®融合タンパク質の発現レベルにより変わります。ポジティブコントロールには、TBS 1 mLおよび50 ng/μLのFLAG-BAP™ 融合タンパク質4 μL(約200 ng)を添加します。ネガティブコントロールには、溶解バッファー1 mLのみ添加します。すべてのサンプルおよびコントロールをローラーシェーカーまたは回転振とう機を用いて振とうさせながら、約1~2時間、2~8℃でインキュベートします(最大限の結合を得るために、結合ステップを一晩に延長することもできます)。
f) チューブを30秒~1分、5,000~8,200 x gで遠心分離し、上清を除去します(フロースルー)。フロースルーは必要に応じて保存します。
g) ビーズの洗浄:TBS 500 μLを添加し、ボルテックスした後に30秒~1分、5,000~8,200 x gで遠心分離します。上清を除去します。
h) さらに2回洗浄を繰り返します。
i) サンプルの溶出:3つの溶出方法を実施することができます。この選択は、タグ付きタンパク質の特性や、下流のアプリケーションによって決まります。
- FLAG®融合タンパク質は、3X FLAG™ ペプチド(F4799)を用いた競合法により、ネイティブ条件下で溶出できます。この溶出方法は最も効率的です。
- 0.1 MグリシンHCl、pH 3.5を用いる酸性条件下でも溶出することができます。この溶出法は、素早くて効率的ですが、溶出サンプルを速やかに中和する必要があります。
- SDS-PAGEサンプルバッファーを用いて溶出することもできます。この方法を用いると、SDSがM2抗体を変性させるためビーズの再利用ができません。
3X FLAG™ペプチドを用いた溶出 (F4799)
i. 3X FLAG™ ペプチドの調製:
- 3X FLAG™ペプチドを0.5 M Tris HCl、pH 7.5、1 M NaClに溶解し、濃度 25 μg/μLにします。
- このストック溶液をdiH20で5倍希釈し、濃度5 μg/μLにします。
- さらに5 µg/μLストック溶液の3 μLをTBS 100 μLに添加することで、溶出溶液150 ng/μLを調製します。
ii.3X FLAG™ 溶出溶液100 μLを各サンプルに添加し、穏やかに振とうさせながら30分、2~8℃でインキュベートします。
iii.30秒~1分、5,000~8,200 x gで遠心分離します。上清を新しいチューブに移します。レジンを移さないよう注意します。
1.酸性条件下での溶出(0.1 MグリシンHCl pH -3.5)室温での手順
i. 各サンプルに0.1 M グリシンHCl、pH 3.5を100 μL添加します。
ii.穏やかに振とうさせながら5~10分、インキュベートします。
iii.30秒~1分、5,000~8,200 x gで遠心分離します。
iv.10 μLの 0.5 M Tris HCl、pH 7.4、1.5 M NaClを入れておいた新しいチューブに上清を移して中和します。
v. サンプルは速やかに使用するか、-20℃で長期保存します。
2. SDS-PAGEサンプルバッファーを用いた溶出(62.5 mM Tris HCl、pH 6.8 および2% SDS、10% (v/v)グリセロールならびに0.002% ブロモフェノールブルー)室温での手順
注記:抗体の変性を最小限にするため、還元剤は含まれていません (DTTまたは2-メルカプトエタノール)。還元剤を添加すると、固定化M2 抗体から重鎖と軽鎖が解離します(25~50 kDaバンド)。
i. 2Xサンプルバッファー20 μLを各サンプルに添加します。
ii.サンプルを3分間煮沸します。
iii.30秒~1分、5,000~8,200 x gで遠心分離します。
iv.新しいチューブに上清を移します。サンプルはSDS-PAGEにすぐにロードできます。
図1.存在量の少ないタンパク質をバッチモードで免疫沈降する際の選択肢の要約
Network error: Failed to fetch