ノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)のプロトコル
ノイラミニダーゼのプロトコル
ノイラミニダーゼ(製品番号10269611001)を使用した精製リポオリゴ糖(LOS)からのシアル酸の除去
ノイラミニダーゼはタンパク質からシアル酸を切断するために使用できます。この用途には、多くの場合、N-グリコシダーゼF、O-グリコシダーゼ、およびノイラミニダーゼの混合物が有用です(O-グリカンの多くが有するシアリ化構造は、ノイラミニダーゼによって加水分解され、その後、O-グリコシダーゼが構造の加水分解を継続します)。酵素/基質比は、約0.04 U/25~80 µgにする必要があります。
O-グルコシダーゼとの併用
同じ条件下で(アルスロバクター属のノイラミニダーゼの代わりに)コレラ菌由来ノイラミニダーゼをO-グリコシダーゼと併用するには、O-グリコシダーゼとコレラ菌由来ノイラミニダーゼの至適pHを考慮することが重要です。したがって、pH 7.2ではなくpH 6で使用してください。
ノイラミニダーゼによるホルマリン固定細胞の処理
以下の手順は、Corralらが1990年にBBRC 172(1349-1356)に掲載した手順から抜粋したものです。
- ダルベッコPBSで3x107個の細胞を洗浄します
- 等量の1%パラホルムアルデヒド、0.1 Mカコジル酸ナトリウム、pH 7.3を用いて、+4℃で1時間細胞を固定します
- 細胞をPBSで3回洗浄し、3x107細胞/mLの濃度のPBSに再懸濁します
- この細胞懸濁液150 µLを使用し、コレラ菌由来の250 U/mLノイラミニダーゼを用いて+37℃で1時間処理します
コレラ菌由来のノイラミニダーゼ(シライダーゼ)の特異的阻害剤
- 2,3-デヒドロ-2-デオキシ-N-アセチルノイラミン酸
- デヒドロ-デオキシ-N-アシル-ノイラミン酸系の高級同族体(アシル=プロピオニル...)
- ジイソプロピルフルオロホスフェート
SDS、グアニジンHCl、または尿素が酵素を阻害するかどうかは確認されていませんが、不活化は可能です。
CHAPS、Triton® X100/X114、2-メルカプトエタノール、またはManidet P40が酵素を阻害することは確認されていませんが、阻害が起こらない可能性が大です。DTTによる阻害に関する情報はありません。
Network error: Failed to fetch