Merck
ホームタンパク質標識・修飾N-Glycosidase F プロトコル&トラブルシューティング
N-Glycosidase F プロトコル&トラブルシューティング
プロトコル
N-グリコシダーゼF(製品番号NGLYF-RO)をPBSおよび他の非変性バッファー中で溶けにくいタンパク質とともに使用
以下のプロトコルの使用を検討します。
タンパク質100 μgを8 M尿素+0.5 M β-メルカプトエタノール溶液250 μLで希釈します(1 M Trisを用いてpH 7.5に調整)。
37℃で一晩インキュベートします。
20 mMヨードアセトアミド+50 mMリン酸カリウムに対して透析します。
50 mMリン酸カリウム、pH 7.5に対して透析します(2時間×4回)。
12 Uの酵素を添加し、37℃で一晩消化させます。
トラブルシューティング
変更した反応条件
本酵素は尿素および塩化グアニジウム両方の濃度が高い場合、不安定ですが、基質として尿素で変性した糖タンパクを使用することができます。
尿素を除去する手技は「プロトコル」に記載されています。
DTTは濃度に関係なく干渉しません。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch