Merck
ホーム測光分析・反射光分析分析法:分析品質保証、ホルムアルデヒド用標準
分析法:分析品質保証、ホルムアルデヒド用標準
試薬
製品番号104003  分析用 >37% ホルムアルデヒド溶液
製品番号109099  0.05 mol (I2/L (0.1 N) ヨウ素溶液
製品番号109147  0.1 mol/L (0.1 N) チオ硫酸ナトリウム溶液
製品番号109137  1 mol/L (1 N) 水酸化ナトリウム溶液
製品番号100716  分析用 25% 硫酸
製品番号105445  分析用ヨウ化亜鉛デンプン溶液
製品番号116754  分析用水
原液の調製
校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコに、>37% ホルムアルデヒド溶液を2.50 mL入れ、
標線まで蒸留水でメスアップします。この手順で調製した原液の濃度は、ホルムアルデヒド 約1000 mg/Lです。
ホルムアルデヒドの標準溶液(原液)の正確なアッセイ
約1000 mg/Lのホルムアルデヒド原液 40.0 mL(全量ピペット)を、ピペットで300 mLすりガラス三角フラスコに入れ、 50.0 mL(ビュレット)の0.05 mol/L ヨウ素溶液と20 mLの1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液を加えます。15分間静置し、次に25% 硫酸を8 mL加えます。ヨウ化亜鉛デンプン溶液を1 mL加え、0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液で終点まで滴定します。
ホルムアルデヒド溶液の正確な含有量の算出
C1 = 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウムの消費量
C2 = 0.05 mol/L ヨウ素溶液の量
mg/L ホルムアルデヒド = (C2 - C1) x 37.525
その他の検討用の濃度は、前述の手順で正確に評価した原液を適宜希釈することで調製できます。
安定性
冷所(冷蔵庫)で保管した場合、この原液は1週間安定です。それ以降は、原液を新たに評価し、対応する値を以後の使用で正確に考慮する必要があります。希釈した検討用溶液は直ちに使用してください。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Network error: Failed to fetch